Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire, intérieur antidéflagrant
Pour un stockage sûr, précis et longue durée en réfrigérateur à intérieur antidéflagrant des produits non sensibles à la température, le réfrigérateur de laboratoire antidéflagrant Liebherr™ pour applications générales offre la qualité de construction Liebherr sur laquelle vous pouvez compter.
Marque: Liebherr™ LKEXV1800
1368.36 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Réfrigérateur de laboratoire antidéflagrant pour le stockage de solvants et de réactifs, armoire, 1 section, largeur de 600 mm.
- Plage de températures +1 / + 15 °C, extérieur blanc, intérieur polystrytrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur.
- Classe climatique 4, réfrigérant R 600a, capacité de raccordement 1,0A, 230 V/50/1 ph, consommation d’énergie 328 kWh/a
- Ce modèle est conçu pour le stockage antidéflagrant des produits chimiques ne nécessitant pas un haut degré de stabilité thermique
- Intérieur sans étincelle certifié ATEX
- Commandes analogiques avec affichage numérique de la température sur la porte.
- Serrure de porte, charnières réversibles
- Charge sur étagère : 40 kg
Spécification
Réfrigérateur de laboratoire | |
1°C à 15°C | |
Gradient de 10,2°C | |
Solide | |
Droite, réversible | |
Verre | |
Acier | |
40 mm, PEHD | |
Certification ATEX | |
Numérique, externe | |
Analogique | |
Air forcé | |
44,1 cm | |
70,2 cm | |
51,3 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
41 kg |
180 L | |
1,0°C | |
R 600a | |
1 | |
0 | |
40 kg | |
Acier recouvert blanc | |
Polystryrol | |
Hauteur de la table | |
Blanc | |
Automatique | |
60 cm | |
86 cm | |
60 cm | |
1,0 A | |
220 à 240 V 50 Hz 1,0 A. | |
328 kWh/a | |
38 kg |