Learn More
Systec™ MediaPrep-10
Pour la préparation et la stérilisation de milieux microbiologiques. Le MediaPrep-10 Systec est équipé et contrôlé pour être utilisé comme un autoclave traditionnel.
Marque: Systec™ 1710
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le verrouillage de la porte et de la trappe de chargement dépend de la température et de la pression
- Ouverture accidentelle impossible
- Porte-récipient intérieur interchangeable et facile à retirer et à nettoyer
- Présence d’éléments chauffants puissants assurant un chauffage rapide
- Refroidissement rapide assuré par la circulation d’eau et supportant la pression directement au niveau des parois externes du récipient du milieu, à l’aide d’eau déminéralisée stérilisée
- Eau refroidie à l’aide d’un échangeur thermique à plaque doté d’un raccord hydraulique
- La durée totale du traitement, incluant le chauffage, la stérilisation et le refroidissement à50°C, est de 60 à 120 minutes, en fonction de la taille du récipient, de la quantité de milieu et de la température de l’eau de refroidissement
- La pression de support évite toute surébullition, c’est à dire l’apparition de mousse au niveau du milieu
- Compresseur d’air intégré
Spécification
16 A | |
11.6 in. | |
Préparation et stérilisation des milieux microbiologiques | |
220 - 240 V (single phase), 50/60 Hz, 16 A | |
Récipient intérieur de 222 mm | |
Récipient intérieur 8,7 po | |
3,6 kW |
17 L | |
296 mm | |
MediaPrep | |
250 mm | |
9.8 in. | |
50/60 Hz | |
550 x 655 x 530 mm (21,6 x 25,7 x 20,8 in) |