Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab Bottle, Non-Graduated, Capless
Code produit. 12432501 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
Quantité:
24 EA
48 EA
Clear Type I borosilicate glass bottle without graduations.
  • Fabriqué en verre borosilicaté, qui offre la meilleure résistance chimique
  • Flacon en verre borosilicaté transparent
  • Le bec verseur spécial facilite le versement
  • Conditionnés en carton compartimenté pour empêcher les marques de rayures sur les flacons
  • Le bouchon à vis phénolique noir peut être acheté séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 mL
Couleur Transparent
Matériau Verre borosilicaté (Type I)
Quantité 48 EA
Graduations NON
Hauteur (métrique) 119 MM
Type de produit Flacon de culture de laboratoire
Taille du bouchon 33-430 mm
Type de bouchon Sans bouchon