Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab Bottle, Non-Graduated, Capless
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
Quantité:
24 EA
48 EA
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté, qui offre la meilleure résistance chimique
- Flacon en verre borosilicaté transparent
- Le bec verseur spécial facilite le versement
- Conditionnés en carton compartimenté pour empêcher les marques de rayures sur les flacons
- Le bouchon à vis phénolique noir peut être acheté séparément
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté (Type I) |
Quantité | 24 EA |
Finition de col | 33-340 |
Type de produit | Flacon de culture de laboratoire |
Taille du bouchon | 33-340 mm |
Type de bouchon | Sans bouchon |