Learn More
AMPri™ Gants en latex de Grip Premium Med-Comfort, EPI No de catalogue III
Click to view available options
Dimensions:
L
M
S
XL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- AQL 1,5
- Gants d’examen pour préhension de qualité supérieure
- Les applications comprennent l’utilisation en laboratoire, clinique, pharmaceutique, dentaire et dans l’industrie alimentaire
- Offrent une protection contre les produits chimiques et les micro-organismes
- Ambidextres
- Non poudré
- Non stérile
- Couleur : blanc
- Finition texturée
- Jetable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | NQA 1,5 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, Qualité alimentaire |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Laboratory/Cleanroom Use | Laboratoire |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex |
| Dimensions | XL |
| Épaisseur (métrique) | Manchette : 0,08 mm ; Paume : 0,1 mm ; Bout des doigts : 0,12 mm |
| Longueur (métrique) | 240 mm |