Learn More
DWK Life Sciences Pipette graduée, en verre sodo-calcique, classe AS, type 3, Couleur de diffusion brune, écoulement total, zéro en haut, avec graduations principales circulaires, avec certificat de traçabilité et certificat de conformité, avec embout pour bouchage coton
Des pipettes graduées sont utilisées pour absorber différentes quantités de liquide et les distribuer en quantités identiques ou différentes.
Marque: DWK Life Sciences 243452302
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
Les pipettes sont utilisées pour la mesure et le transvasage des liquides. Les pipettes graduées permettent d'absorber différentes quantités de liquide et les distribuer en quantités identiques ou différentes. L'ajustement s'effectue sur l'évacuation (« Ex ») pour une température de référence de +20 °C. Les tolérances pour le volume contenu de pipettes étalonnables correspondent aux limites d'erreur du Règlement allemand d'étalonnage ainsi que celles recommandées par les normes ISO et DIN. Les pipettes sont fabriquées en verre sodo-calcique et sont conformes à la classe AS, temps d'attente 15 secondes. L'échelle brune est équipée des graduations principales circulaires et la numérotation s'effectue de haut en bas. Les pipettes relevant de la classe de précision AS dotées d'un numéro de lot sont livrées avec un certificat de lot. Le certificat documente la valeur moyenne des mesures obtenues pour le lot en question, ainsi que l'écart-type correspondant et la date de délivrance du document. Les certificats de lots peuvent également être téléchargés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres correspondent à l'année de production, les deux suivants à l'identification du lot, p. ex. : 18.01.- L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de + 20 °C
- L'écoulement court réduit considérablement le temps d'attente par rapport à la classe A
- L'écoulement total permet de prélever différentes quantités de liquides et de les déposer en fractions égales
- Numérotation de haut en bas (zéro en haut)
- Impression céramique brune par cuisson très résistante
- Avec graduations circulaires
- Avec bouchon de coton
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la classe de précision AS
Specifications
oui | |
Mesure et transvasage des liquides avec précision; Mesure volumétrique; Prélèvement et distribution de parts de liquide de différentes tailles | |
± 0.03 mL | |
5 mL |
Verre sodo-calcique | |
12/Pk. | |
rouge | |
360 mm |