Learn More
DWK Life Sciences Pipette graduée, en verre sodo-calcique, classe AS, type 3, Couleur de diffusion brune, écoulement total, zéro en haut, avec graduations principales circulaires, avec certificat de traçabilité et certificat de conformité, avec embout pour bouchage coton
Des pipettes graduées sont utilisées pour absorber différentes quantités de liquide et les distribuer en quantités identiques ou différentes.
Marque: DWK Life Sciences 243451709
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.26400kg
Description
Les pipettes sont utilisées pour réaliser des mesures et des décantations précises des liquides. Les pipettes graduées permettent d’absorber et de distribuer différentes quantités de liquide en portions de même taille ou de tailles différentes. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les tolérances de teneur en volume des pipettes étalonnables correspondent aux limites d’erreur des réglementations allemandes relatives aux poids et mesures ainsi qu’aux normes ISO et DIN. Les pipettes sont fabriquées en verre sodocalcique et sont conformes à la classe AS, délai d’attente de 15 secondes. L’échelle marron est fournie avec une division circulaire avec mise en évidence des principaux points et la numérotation se fait du haut vers le bas. Les pipettes avec un numéro de lot et une précision de classe AS sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat documente la valeur moyenne obtenue à partir de la mesure du lot en question, de l’écart-type et du jour d’émission. Les certificats de lot peuvent également être récupérés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent l’année de production et les deux numéros suivants indiquent le lot, par exemple : 18.01.
- L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de +20°C
- La décharge rapide réduit considérablement le délai d’attente par rapport à classe A
- Le soufflage permet de maintenir et de distribuer différentes quantités de liquides en portions de même taille
- Numérotation du haut vers le bas (zéro en haut)
- Impression ambrée vitrifiée très résistante
- Avec graduations circulaires
- Avec bouchon en coton
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe AS
Spécification
Oui | |
Mesure et décantation précises de liquides ; mesure volumétrique ; prélèvement et distribution de quantités partielles de liquides | |
±0,01 ml | |
2 ml |
Verre sodocalcique | |
12/boîte | |
Noir | |
360 mm |