Learn More
Thermographic Measurements Ltd Microbarrette thermique de mesures
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
138°C à 154°C
40°C à 46°C
71°C à 88°C
93°C à 110°C
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Microbarrette sensible à la chaleur pour surveiller la température de stérilisation
- Adhésives
- Discrètes
- Irréversibles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Hauteur (impériale) | 0.15 in. |
| Hauteur (métrique) | 4 mm |
| Plage d’humidité | 40 to 60% |
| Longueur (métrique) | 11 mm |
| Matériau | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Durée de mesure | 2 to 5 seconds |
| Modèle | Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 93°C to 110°C Range 4 |
| Afficher plus |