Learn More
Thermographic Measurements Ltd Micro-étiquettes Thermax™ Bioblock™
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
46°C à 60°C
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Économiques et faciles à utiliser.
- Réponse immédiate.
- Le changement de couleur permanent enregistre la température la plus élevée atteinte.
- Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
- Tolérances de précision : entre 29 et 99ºC (+/-1°C) / entre 100 et 154°C (+/-1,5°C) / entre 160 et 290°C (+/-1 %, +1°C).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Hauteur (impériale) | 0,43 in |
| Longueur (métrique) | 11 mm |
| Matériau | Polyester, Acrylic Adhesive |
| Durée de mesure | 2 to 5 seconds |
| Modèle | Bioblock 4-level Irrevesible Indicator |
| Remplissage du thermomètre | Wax-melt Technology |
| Poids (métrique) | 7 g |
| Afficher plus |