Learn More
TMC Hallcrest™ Indicateurs de température Thermax Chillchecker
Click to view available options
Affichage:
-17°C
-2°C
-8°C
9°C
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Confirmation que les températures n’ont pas été dépassées.
- La couleur passe au bleu lorsque la température est atteinte.
- Faciles à utiliser et à lire.
- Autoadhésifs.
- Températures disponibles : entre -17 et 20°C.
- Précision à 1°C près
Spécification
Spécification
| Profondeur (impériale) | 0,23 in |
| Profondeur (métrique) | 6mm |
| Jetable | Oui |
| Matériau | PVC |
| Largeur (impériale) | 1,25 in |
| Type de produit | Indicateur de température |
| Précision | ±1°C |
| Affichage | -8°C |
| Largeur (métrique) | 32 mm |