Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane pour chimie sèche ME4C NT
GREENER_CHOICE
Code produit. p-3077240 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Alimentation électrique:
230 V, 50 / 60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10725774
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20731200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Convient aux tâches de laboratoire telles que la filtration sous vide, le dégazage, l’extraction en phase solide et bien d’autres
  • Conçu pour fournir des débits 40 % plus élevés en mode extraction que les autres pompes de la concurrence, avec des capacité d’air libres similaires
  • Fonctionnement silencieux en mode de vide limite
  • Moins de vibrations que le modèle précédent
  • Voies d’écoulement fabriquées avec des matériaux présentant une excellente résistance à la corrosion (tels que les têtes et les membranes en PTFE)
  • Élimine la nébulisation, la manipulation et l’élimination de l’huile contaminée associée aux pompes rotatives à ailettes Intervalles de maintenance : 10 000 à 15 000 heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 52,5 Torr
Puissance (CV) 0,24 hp
Comprend Manuel
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV
Alimentation électrique 230 V, 50 / 60 Hz
Matériau PTFE (tête de pompe), fluoroplastique (boîte)
Modèle ME 4C NT
Niveau sonore 45 dB(A)
Type de bouchon CEE
Poids (impériale) 24,47 lb
Poids (métrique) 11,1 kg
Température (impériale) max. 104°F
Débit 2,3/2,6 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 7,79 in
Hauteur totale (métrique) 198,12 mm
Longueur totale (impériale) 10 po
Longueur totale (métrique) 254 mm
Largeur totale (impériale) 9,56 in
Largeur totale (métrique) 24,28 cm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 2
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Applications Filtration et concentration des solvants avec un point d’ébullition bas
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 1
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V