Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane sans huile ME2C NT
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4493018 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11828571
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20730100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une pompe à vide idéale pour de nombreuses applications de mouvements de liquides en laboratoire, notamment la filtration sous vide et l’extraction en phase solide, ainsi que le dégazage et l’évaporation de solvants volatils.
L’opération à vide limite produit des niveaux de décibels comparables à une conversation discrète en face à face.
  • Vide limite : 52 Torr (70 mbar).
  • Déplacement d’air libre : 38 lpm (1,4 cfm).
  • La pompe à vide ME2C NT est équipée de voies d’écoulement fabriquées avec des matériaux présentant une excellente résistance à la corrosion, tels que les têtes et les membranes en PTFE.
  • Les pompes à membrane de conception chimique VACUUBRAND éliminent la nébulisation, la manipulation et l’élimination de l’huile contaminée associée aux pompes à palettes.
  • Les intervalles de maintenance typiques vont de 10 000 à 15 000 heures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 52 Torr (70 mbar)
Puissance (CV) 0.18 hp
Ampérage 1,8 A
Comprend Moteur monophasé, interrupteur marche / arrêt, câble avec prise, manuel d’utilisation
Régime moteur 1500/1800 rpm
Certifications/Conformité CE
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Matériau Tête de pompe en ETFE, membrane en PTFE, tubulure en PTFE, vannes en FFKM
Modèle ME 2C NT
Niveau sonore 45 dBA
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 22.4 lb
Poids (métrique) 10.2 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 38 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 7.7 in
Hauteur totale (métrique) 19.8 cm
Longueur totale (impériale) 9.5 in
Longueur totale (métrique) 24.3 cm
Largeur totale (impériale) 8.3 in
Largeur totale (métrique) 21.1 cm
Type de pompe Chemistry Diaphragm Pump
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 1
Température (impériale) min. 50°F
Applications Vacuum ovens, filtrations, and multi-port manifolds
Nbre d’étapes 1
Pression maximale 1,1 bars
Tension 230 V
Quantité 1 Ea.