Learn More
MDL 11,939, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Description
Orally active 5-HT2A receptor antagonist; displays selectivity for 5-HT2A receptors over 5-HT2C receptors (Ki values are 0.54, 2.5, 81.6 and ∽10,000 nM at rabbit 5-HT2A, human 5-HT2A, rabbit 5-HT2C and human 5-HT2C receptors respectively).
Spécification
Nom chimique ou matériau | MDL 11, 939 |
Quantité | 10 mg |
Poids de la formule | 295.42 |
Pourcentage de pureté | >99% |