Learn More
Novus Biologicals™ MDH1 Protein
Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity
403.00€ - 1025.00€
Spécification
Concentration | 1.0mg/mL |
---|---|
À utiliser avec (application) | ELISA, SDS-PAGE |
Formule | In 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol |
Identification génétique (Entrez) | 4190 |
Poids moléculaire | 37.4kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18273155
|
Novus Biologicals™
NBP1-45315-0.1MG |
0.1 mg |
403.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18295344
|
Novus Biologicals™
NBP1-45315-0.5MG |
0.5 mg |
1025.00€
0.50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A bioactive recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-334 of Human MDH1 The Recombinant Human MDH1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MDH1 Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.Spécification
1.0mg/mL | |
In 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol | |
37.4kDa | |
Human | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
MDH1 | |
Recombinant |
ELISA, SDS-PAGE | |
4190 | |
Protein | |
MSEPIRVLVT GAAGQIAYSL LYSIGNGSVF GKDQPIILVL LDITPMMGVL DGVLMELQDC ALPLLKDVIATDKEDVAFKD LDVAILVGSM PRREGMERKD LLKANVKIFK SQGAALDKYA KKSVKVIVVG NPANTNCLTA SKSAPSIPKE NFSCLTRLDH NRAKAQIALK LGVTANDVKN VIIWGNHSST QYPDVNHAKV KLQGKEVGVY EALKDDSWLK GEFVTTVQQR GAAVIKARKL SSAMSAAKAI CDHVRDIWFG TPEGEFVSMG VISDGNSYGV PDDLLYSFPV VIKNKTWKFV EGLPINDFSR EKMDLTAKEL TEEKESAFEF LSSALEHHHH HH | |
RUO | |
Unconjugated | |
>95% |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ MDH1 Protein