Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane pour utilisation en chimie sèche MD4C NT
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4389404 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10611534
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20736400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Convient à de nombreuses applications de laboratoire, notamment l’évaporation rotative, la concentration centrifuge, le séchage de gel, la filtration sous vide, l’extraction en phase solide et bien d’autres
Conçu pour délivrer des performances, avec des débits aussi élevés que 40 % en mode extraction que les autres pompes de la concurrence dont les capacité d’air libres sont similaires.
  • Ultravide : 1,1 Torr (1,5 mbar)
  • Débit à l'air libre : 63 l/min. (2,2 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,1 torr (sans ballast à gaz), 2,3 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0,34 hp
Ampérage 1,8 A
Comprend Manuel
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV
Alimentation électrique 230 V, 50 / 60 Hz
Matériau Tête de pompe en ETFE, membrane en PTFE, tubulure en PTFE, vannes en FFKM
Modèle MD 4C NT
Niveau sonore 45 dB(A)
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 29,9 lb
Poids (métrique) 13,6 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 2/2,2 pieds cubes/min.
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 7,7 in
Hauteur totale (métrique) 198,12 mm
Longueur totale (impériale) 12,7 in
Longueur totale (métrique) 325,12 mm
Largeur totale (impériale) 9,56 in
Largeur totale (métrique) 243,84 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 4
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V