Learn More
Lovibond™ Kit de photomètre MD200 6-en-1 pour mesure du pH chlore, cuivre, acide cyanurique, alcalinité M et fer
Kit de photomètre MD200 6 en 1 pour mesure du pH chlore, cuivre, acide cyanurique, alcalinité M et fer avec réactifs en comprimés, 3 flacons, mallette de transport, piles et un manuel d’instructions
Marque: Lovibond™ 2862102
Description
polyvalent, compact et combinaison de filtres d’interférence de haute qualité avec des LED stables à long terme comme sources lumineuses dans une optique de haute précision, ce qui donne des résultats précis à tout moment.
Utilisation polyvalente
Le photomètre MD 200 peut être utilisé dans presque tous les domaines de l’analyse de l’eau.
Entretien précis et faible
L’optique de haute précision, qui, en plus des LED stables à long terme comme sources lumineuses, offre également des filtres d’interférence de haute qualité et garantit des résultats de mesure précis et reproductibles. De plus, ces composants minimisent l’entretien du photomètre.
Conviviale
Les appareils impressionnent par leur simplicité d’utilisation, leur conception ergonomique et leurs dimensions compactes, ce qui facilite et rendent plus sûre la manipulation des appareils.
Réactifs
Utilisez des comprimés de réactifs Lovibond™ stables à long terme (durabilité minimale garantie de 5 à 10 ans) ou des réactifs liquides Lovibond™.
Spécification
Photomètre | |
LCD | |
Mesure du PH chlore, brome, de l’acide cyanurique, de l’alcalinité-M et de la dureté du calcium dans une solution aqueuse Soln. |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,2'- Bichinolin-4,4doacétate de calcium