Learn More
Lovibond™ Kit d’étalons de référence de pH MD100 MD200
Click to view available options
Plage de pH:
7,45
Description
Kit de référence de pH MD100 MD200 avec un étalon de pH d’environ 7,45 pour les comprimés et réactifs liquides
Il n’est pas possible d’étalonner le photomètre avec les étalons de référence.
La durée de vie des étalons de référence est de deux ans à compter de la date de production, à condition que le stockage et l’utilisation soient conformes aux instructions fournies.
La durée de vie des étalons de référence est de deux ans à compter de la date de production, à condition que le stockage et l’utilisation soient conformes aux instructions fournies.
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 7,45 |
| Type | Étalon de pH |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- standard reference kit pH
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol