Learn More
Lovibond™ Photomètre pour chlore MD100
Description
Le photomètre MD100 pour chlore pour réactifs liquides mesure 0,01 - 4,0 mg/l, il comprend 15 ml chacun de tampon bleu DPD 1, de réactif vert DPD 1 et de chlore rouge DPD 3 ; il est l’un des paramètres de test de qualité de l’eau les plus populaires ; le colorimètre MD 100 pour chlore offre une solution de test adaptée à une grande variété d’industries et d’applications. Cet instrument est préprogrammé avec 3 plages de tests pour tester le chlore libre, total et combiné. Toutes les plages de tests utilisent la méthode DPD ainsi que des comprimés ou des réactifs liquides, selon la gamme sélectionnée.
Le MD 100 possède plusieurs fonctions clés qui en font un favori parmi les utilisateurs.
Conception étanche
La conception IP 68 de cet instrument garantit que le MD 100 reste étanche jusqu’à 1 heure à 0,1 mètre.
Inutile de s’inquiéter si l’instrument tombe dans l’eau : il flotte !
Résultats précis et reproductibles
Le système optique du MD 100 utilise des LED et des filtres d’interférence
qui vous donnent rapidement des résultats fiables.
Mode d’étalonnage utilisateur
Un étalonnage à un point est possible.
En outre, tous les instruments MD 100 peuvent afficher des valeurs directement dans les unités ABS ou %T.
Fonction de remise à zéro en un instant
Ne perdez pas de temps en attendant que votre instrument se remette à zéro après chaque test.
Lors du test d’un nouvel échantillon, mettre à zéro l’instrument une fois ; tous les tests ultérieurs de cet échantillon ne nécessiteront pas de remise à zéro de l’instrument.
Stockage automatique des données avec capacités de transfert
Le MD 100 enregistre automatiquement les 16 dernières valeurs avec horodatage.
Ces résultats peuvent être transférés vers une feuille de calcul à l’aide de l’accessoire IRiM.
Conception ergonomique
Que vous utilisiez le MD 100 sur le terrain ou en laboratoire, la conception de l’instrument facilite la manipulation et la visualisation de l’écran.
Si vous utilisez l’instrument dans le laboratoire, les pieds en caoutchouc sur le fond du boîtier éliminent le besoin d’un fonctionnement à deux mains ou de caler votre instrument autour de la paillasse.
Programmé en usine
Tous les instruments MD 100 sont livrés prêts à l’emploi avec jusqu’à 14 courbes d’étalonnage.
Il vous suffit de sélectionner le test dont vous avez besoin, de préparer votre échantillon et de tester !
Système de menus à défilement
L’interface simple vous permet d’accéder rapidement au test dont vous avez besoin.
Lorsque l’instrument est allumé, il affiche automatiquement le dernier test utilisé.
Garantie 2 ans
Spécification
Spécification
| Type | Photomètre |
| Type d’affichage | LCD |
| À utiliser avec (application) | Mesure du chlore de la solution aqueuse. Soln. |
Sécurité et traitement
- MD100 photometer, range mg / l .
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid