Learn More
Notrax MD Ramp System™ Female Safety Ramp for Cushion Ease™ Series
Attachable beveled safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Cushion Ease™ modular mats and the Notrax™ Safety Stance™ custom mats.
22.00€
Spécification
Longueur (impériale) | 36 in |
---|---|
Longueur (métrique) | 91 cm |
Matériau | Caoutchouc en nitrile |
Type | Tapis industriel et commercial |
Largeur (métrique) | 5 cm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17762198
|
Notrax
551F0003BL |
Noir |
22.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17772198
|
Notrax
551F0003YL |
Jaune |
22.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- MD Ramp System™ Nitrile Compatible with the CushionEase™ and SafetyStance™ Custom
- Available in black, red, orange, and yellow
Spécification
36 in | |
Caoutchouc en nitrile | |
5 cm |
91 cm | |
Tapis industriel et commercial |