Learn More
Notrax MD Ramp System™ Female Safety Ramp for Cushion Ease™ Series
Attachable beveled safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Cushion Ease™ modular mats and the Notrax™ Safety Stance™ custom mats.
Marque:  Notrax 551F0003BL
Code produit. 17762198
  • 22.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Nitrile MD Ramp System™ compatible avec CuchionEase™ et SafetyStance™ Custom
  • Disponible en noir, rouge, orange et jaune
Spécification
Spécification
Noir
91 cm
Tapis industriel et commercial
36 in
Caoutchouc en nitrile
5 cm