Learn More
Lovibond™ Photomètre MD 610
Click to view available options
Type:
Photomètre
Conditionnement:
1 pièce
Description
Profitez de la mobilité d’un photomètre portatif associée aux fonctionnalités d’un photomètre de laboratoire moderne. Le photomètre Lovibond MD 610 dispose désormais d’une interface Bluetooth pour la connexion aux smartphones et aux tablettes afin de se connecter à l’application iOS™ et Android™ pour la gestion des données et la remise des e-mails. La gestion des données permet ensuite l’analyse et l’exportation sous la forme d’un fichier CSV ou d’un graphique par e-mail.
- La conception étanche le rend parfait pour un instrument de terrain, et il possède les fonctionnalités et les caractéristiques d’un photomètre de laboratoire
- L’unité couvre tous les paramètres importants pour l’analyse de l’eau de l’aluminium au zinc et dispose de plus de 130 méthodes préprogrammées
- Compatibles avec les réactifs en comprimés, liquides et poudre et fournis avec des adaptateurs de flacons pour tubes de 13 mm et 16 mm, le photomètre offre une souplesse de choix pour de nombreux tests
- En plus des méthodes préprogrammées, il est possible de programmer jusqu’à 10 courbes d’étalonnage définies par l’utilisateur si nécessaire
- Un grand affichage graphique facilite l’analyse en fournissant à l’écran des invites de méthode, des informations concernant la plage de mesure du test et le type de réactif, et des comptes à rebours automatiques pour des périodes de réaction précises
- Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 1 000 résultats avec la date, l’heure et l’ID de l’échantillon ; les résultats peuvent être consultés à tout moment et transmis aux smartphones ou tablettes via la connexion Bluetooth.
- Grâce à 6 sources de lumière LED, le photomètre peut mesurer les absorbances de pics pour de nombreuses méthodes différentes, garantissant ainsi la précision et la fiabilité des résultats pour de nombreuses applications
- L’application AquaLX™, disponible gratuitement, permet de transférer des mesures vers des smartphones ou des tablettes via Bluetooth
- Interfaces : interface infrarouge pour le transfert de données de test (via IRiM) ; prise RJ45 pour les mises à jour internes
- Clavier tactile résistant aux acides et aux solvants ; retour audible via avertisseur intégré
- Optique : LED, filtres d’interférence (IF) et photodétecteur dans une cuve à échantillon transparente
- Capacité de mémoire : 1 000 ensembles de données avec heure, date, ID d’échantillon
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | Durée de fonctionnement de 26 heures en continu ou de 3 500 tests |
| Certifications/Conformité | CE |
| Type de batterie | 4 x AA |
| Affichage | Graphique |
| Dimensions (L x l x H) | 210 x 95 x 45 mm |
| Type | Photomètre |
| Comprend | Instrument dans un boîtier de transport, 4 piles AA, 3 flacons de photomètre (24 mm), 3 flacons de photomètre (16 mm), 2 adaptateurs de flacons pour tubes de 16 mm et 13 mm, tige d’agitation/broyage, brosse de nettoyage de flacon, manuel d’instructions et fiche de garantie. |
| Précision en longueur d’onde | ±1 nm |
| Poids (métrique) | 450 g |