Learn More
VACUUBRAND™ Système de vide de chimie MD 12C NT +AK +EK
GREENER_CHOICE
Code produit. 12633315 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Débit:
7,1/7,8 CFM
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12633315
Marque: VACUUBRAND™ 20743600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces systèmes de vide de chimie ont une large gamme d’applications telles que l’évacuation, l’évaporation et le pompage des gaz et des vapeurs.
  • Offre des vitesses de pompage particulièrement élevées et conviennent parfaitement aux exigences de vide plus strictes, p. ex. avec les solvants à point d’ébullition élevé
  • Offre un très bon vide limite, même avec une vanne de ballast à gaz ouverte pour la purge des condensats et offre une vitesse de pompage élevée dans une conception compacte
  • Résistance chimique exceptionnellement élevée, supportant une utilisation quasi universelle en chimie et en pharmacie
  • Le séparateur d’entrée (AK) retient les particules et les gouttelettes de liquide ; le condenseur de déchets à la sortie (EK) est très efficace et compact
  • Le condenseur permet une récupération quasi complète des solvants, un recyclage efficace et une protection active de l’environnement
  • Réduction du temps de traitement grâce à une vitesse de pompage particulièrement élevée, même proche du vide limite
  • Très bon vide limite, même avec une vanne de ballast à gaz ouverte pour la purge des condensats
  • Silencieux et très faibles vibrations
Informations sur la commande
Incluent :
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,5 torr (sans ballast à gaz), 3 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0,59 hp
Comprend Manuel
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2 :2011, DIN EN 12100 :2001, DIN EN 50581 :2013, DIN EN 61010-1 :2011, DIN EN 61326-1 :2013, CEI 61010-1 :2010
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 616 x 387 x 395 mm
Modèle MD 12C NT +AK +EK
Niveau sonore 50 dB(A)
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 7,1/7,8 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 396,24 mm
Longueur totale (métrique) 617,22 mm
Largeur totale (métrique) 387 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 8
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V