Learn More
Lovibond™ Photomètre à paramètre unique MD 100 : Fer
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement. Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente. Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
Marque:  Lovibond™ 276056
Code produit. 12661995
  • 600.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Instrument dans une mallette de transport, trois flacons en verre rond avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, poudre Vario Fer F10 10 ml (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions
Description
Description
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement.Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente.Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
Les options d’étalonnage et de réglage logiciel signifient que le MD 100 convient également à une utilisation comme instrument de test. Les tests sont effectués à l’aide de réactifs en comprimés Lovibond ayant une stabilité à long terme et une durée de conservation minimale garantie de cinq ou 10 ans, de réactifs en poudre VARIO ou de réactifs liquides.
Caractéristiques
  • Étanche (tel que défini dans IP68, 1 heure à 0,1 m)
  • Arrêt automatique
  • Mode d'étalonnage de l’horloge en temps réel et de la date
  • Écran LCD rétroéclairé (sur simple pression)
  • Étalonnage d’usine et étalonnage utilisateur ; réinitialisation à l’étalonnage d’usine possible
  • Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
  • Interface infrarouge pour le transfert de données de test
Comprimés réactifs
Chaque comprimé est hermétiquement scellé dans un sachet en feuille d’aluminium individuel, le protégeant contre des conditions environnementales difficiles. Cet emballage maintient chaque comprimé en parfait état, jusqu’à ce que l’utilisateur en ait besoin.
Spécifications
  • Source lumineuse : LED, filtre d’interférence (IF) et photocapteur dans une chambre cellulaire transparente
  • Précision de la longueur d’onde : &plusmn ; 1 nm
  • Précision photométrique : 3% FS (T = 20&deg ;C à 25&deg ;C)
  • Résolution photométrique : 0,01 A
  • Températures : -5&C à +40&C
  • Humidité relative : 30 à 90 % (sans condensation)
  • Alimentation électrique : 4 piles AAA
  • Durée de fonctionnement : environ 17 heures ou 5000 mesures de test en mode continu lorsque le rétroéclairage de l’écran est éteint
  • Dimensions (L x l x H) : 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 po)
  • Poids : unité de base d’environ 260 g
Remarque
Les spécifications pour chaque type de comprimé ainsi qu’un ‘certificat d’analyse’ pour chaque lot sont disponibles dans la zone de téléchargement à l’adresse www.lovibond.com.
Spécification
Spécification
Photomètre MD 100 : Fer (poudre)
FS de 3 %
Instrument dans une mallette de transport, trois flacons en verre rond avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, poudre Vario Fer F10 10 ml (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions
Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
0,02 à 3,0mg/L de Fe
260 g
LCD rétroéclairé
3,5 cm
15,5 cm
DEL
0,01 A
7,5 cm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • MD100 IRON FERRO POWDER PHOTOMETER IN CASE .
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: disodium disulphite,sodium dithionite,sodium carbonate, methenamine, adipic acid