Learn More
Lovibond™ Photomètre 3-en-1 MD 100 : Chlore LR, chlore HR, dioxyde de chlore
Description
Includes
Instrument dans un boîtier de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, pastilles Chlore E HR (KI) (boîte de 100), pastilles Acidifiant GP (boîte de 100), pastilles DPD Nº 1 (boîte de 100), pastilles DPD Nº 3 (boîte de 100), pastilles Hardcheck P (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions
Les options d’étalonnage et de réglage logiciel signifient que le MD 100 convient également à une utilisation comme instrument de test. Les tests sont effectués à l’aide de réactifs en comprimés Lovibond ayant une stabilité à long terme et une durée de conservation minimale garantie de cinq ou 10 ans, de réactifs en poudre VARIO ou de réactifs liquides.
- Étanche (tel que défini dans IP68, 1 heure à 0,1 m)
- Arrêt automatique
- Mode d'étalonnage de l’horloge en temps réel et de la date
- Écran LCD rétroéclairé (sur simple pression)
- Étalonnage d’usine et étalonnage utilisateur ; réinitialisation à l’étalonnage d’usine possible
- Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
- Interface infrarouge pour le transfert de données de test
Comprimés réactifs
Chaque comprimé est hermétiquement scellé dans un sachet en feuille d’aluminium individuel, le protégeant contre des conditions environnementales difficiles. Cet emballage maintient chaque comprimé en parfait état, jusqu’à ce que l’utilisateur en ait besoin.
Spécifications
- Gamme de chlore LR : Cl2 0,01 à 6,0 mg/L
- Haute teneur en chlore : 5 à 200 mg/L de Cl2
- Teneur en dioxyde de chlore : ClO2 0,02 à 11 mg/l
- Source lumineuse : LED, filtre d’interférence (IF) et photocapteur dans une chambre cellulaire transparente
- Précision de la longueur d'onde : ±1 nm
- Précision photométrique : 3 % FS (T = 20°C à 25°C)
- Résolution photométrique : 0,01 A
- Température : 5° à 40°C
- Humidité relative : 30 à 90 % (sans condensation)
- Alimentation électrique : 4 piles AAA
- Durée de fonctionnement : environ 17 heures ou 5000 mesures de test en mode continu lorsque le rétroéclairage de l’écran est éteint
- Dimensions (L x l x H) : 15,5 x 7,5 x 3,5cm
- Poids : unité de base d’environ 260 g
Remarque
Les spécifications pour chaque type de comprimé ainsi qu’un certificat d’analyse pour chaque lot sont disponibles dans la zone de téléchargement à l’adresse www.lovibond.com.
Spécification
Spécification
| Type | Photomètre MD 100 3 en 1 : Chlore LR, chlore HR, dioxyde de chlore |
| Type d’affichage | LCD rétroéclairé |
| Précision | FS de 3 % |
| Hauteur (métrique) | 3,5 cm |
| Comprend | Instrument dans un boîtier de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, pastilles Chlore E HR (KI) (boîte de 100), pastilles Acidifiant GP (boîte de 100), pastilles DPD N° 1 (boîte de 100), pastilles DPD N° 3 (boîte de 100), pastilles Hardcheck P (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions |
| Longueur (métrique) | 15,5 cm |
| Mémoire | Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données |
| Source lumineuse | DEL |
| Plage | Cl2 0,01 à 6,0 mg, Cl2 5 à 200 mg/l, ClO2 0,02 à 11 mg/l |
| Résolution | 0,01 A |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- MD100 CHLORINE LR/HR-CHLORINE DIOXIDE TABLETS - PH .
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide, sulphuric acid, citricacid, adipic acid