Learn More
Bibby Scientific™ Commande de chauffage 1 voie MC227
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12,5mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 12,5mm |
| Profondeur (métrique) | 115 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 115 x 120 x 80 mm |
| Hauteur (métrique) | 80 mm |
| Tension | 230 V |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 2300 W |
| Modèle | MC227 |
| Détails du bloc d’alimentation | 1 W |
| Puissance | 2300 W |
| Poids (métrique) | 0.82Kg |
| Afficher plus |