Learn More
Thermo Scientific™ Réactif d’acylation MBTFA
Réalisez la trifluoroacylation des amines primaires et secondaires, des groupes hydroxyle et thiol et des hydrates de carbone grâce au réactif d’acylation Thermo Scientific™ MBTFA.
Marque: Thermo Scientific™ TS-49703
Description
Réalisez la trifluoroacylation des amines primaires et secondaires, des groupes hydroxyle et thiol et des hydrates de carbone grâce au réactif d’acylation Thermo Scientific™ MBTFA. Le sous-produit principal N-méthyltrifluoroacétamine est stable, volatil et ne présente aucun problème lors d’une GC ultérieure. Le MBTFA produit des dérivés très volatiles des hydrates de carbone et il peut être utilisé pour acyler les amines de manière sélective en présence de groupes hydroxyle et carboxyle qui ont été protégés par la silylation.
- Réagit dans des conditions non acides
- Le sous-produit principal N-méthyltrifluoroacétamide, issu de la réaction de dérivatisation, est stable, volatil et ne présente aucun problème lors d’une GC ultérieure
- Produit des dérivés très volatiles des hydrates de carbone
- Peut être utilisé pour acyler les amines de manière sélective en présence de groupes hydroxyle et carboxyle qui ont été protégés par la silylation
Spécification
GC | |
-20°C | |
N-méthyl-bis(trifluoroacétamide) | |
25 ml |
Corrosif, inflammable | |
25 ml | |
98 à 100% |