Learn More
Burette à clip de serrage et remise à zéro automatique MBL™ de classe B
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
En verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 385.La burette à clip de serrage et remise à zéro automatique MBL™ de classe B facilite le remplissage et la mise à zéro automatique.Pressez le flacon en PE pour remplir la burette et relâchez la pression pour permettre à l’excédent de liquide de rejoindre le flacon et remettre la burette à zéro.Les graduations en émail bleu faciles à lire permettent une évaluation facile du volume.Incluent :
- Conformes à la norme ISO 385
- Remplissage facile et remise à zéro automatique : presser le flacon en polyéthylène pour remplir la burette ; libérer la pression pour permettre à l’excès de liquide de se vidanger dans le flacon et remettre la burette à zéro
- Graduations en émail bleu faciles à lire
- En verre borosilicaté
- Avec un tube en caoutchouc simple et une valve de serrage pour un remplacement à faible coût
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau |
| Comprend | Flacon réservoir en polyéthylène et jet, clip de serrage, tube en caoutchouc |
| Balance | Bleu |
| Tolérance | ±0.1 ml |
| Type | Burette automatique |
| Class | Classe B. |
| Certifications/Conformité | ISO 385 |