Learn More
Burette classe B en verre borosilicaté MBL Volumetrics™ avec clé en verre
Fabriqué en verre borosilicaté. La burette en verre borosilicaté MBL Volumetrics™ de classe B avec clé en verre est conforme aux normes ISO 385. Clés de remplacement interchangeables disponibles en cas de perte ou de détérioration. Les graduations en émail bleu permettent d’évaluer facilement le volume.
31.00€ - 40.60€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Balance | Bleu |
Matériau du robinet d’arrêt | Verre |
Type | Buret volumétrique |
Class | Classe B. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12411567
|
MBL
BRB060P |
100 ml |
40.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12491557
|
MBL
BRB056P |
25 ml |
31.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12481557
|
MBL
BRB050P |
10 ml |
31.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12401567
|
MBL
BRB058P |
50 ml |
32.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conformes à la norme ISO 385
- Alésage de clé de 1,5 mm
- Les clés de remplacement sont disponibles en cas de perte ou de détérioration : les clés sont entièrement interchangeables
- Graduations en émail bleu facile à lire
- En verre borosilicaté
Spécification
Verre borosilicaté | |
Verre | |
Classe B. |
Bleu | |
Buret volumétrique | |
ISO 385 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Burette classe B en verre borosilicaté MBL Volumetrics™ avec clé en verre