Learn More
Pipettes en verre classe AS MBL™ à deux traits
Code produit. 12550076
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolérance:
plusmn;0,02 ml
plusmn; 0,008 ml
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,01 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,05 ml
plusmn; 0,08 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 12550076
Marque: MBL PRA620AS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique avec buses usinées robustes et avec coloration ambrée indélébile. Les pipettes en verre MB™L à deux traitsde classe AS sont conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691 et munies d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot. Elles comportent une ampoule de sécurité en haut du tube de la pipette.
  • Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12691
  • Étalonnées pour délivrer
  • Munies d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot
  • Classe AS avec délai d’attente de +5 s
  • Elles comportent une ampoule de sécurité en haut du tube de la pipette
  • En verre sodocalcique avec buses usinées robustes et avec coloration ambrée indélébile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité ISO 648, DIN 12691
Classe AS
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Quantité 2/boîte
Tolérance plusmn; 0,008 ml
Volume (métrique) 1 ml
Type Pipette