Learn More
Pipettes en verre de classe AS à un repère MBL™ avec certification
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolérance:
plusmn;0,02 ml
plusmn; 0,008 ml
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,01 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,05 ml
plusmn; 0,08 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Précision:
± 0,05 ml
plusmn;0,02 ml
plusmn; 0,008 ml
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,01 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,08 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
En verre sodocalcique avec buses usinées pour garantir une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects.Les pipettes en verre classe AS MBL™ à un seul trait avec certification portent des inscriptions ambrées indélébiles incrustées dans le verre pour résister aux solutions de nettoyage agressives.
- Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12691
- Étalonnées pour une distribution avec un délait d’attente de +5 s
- Chaque pipette est codée avec un numéro de série individuel
- Fournie avec un certificat d’étalonnage qui permet une traçabilité conforme aux normes nationales
- Les marquages en coloration ambrée permanente sont incrustés dans le verre afin de garantir une résistance optimale aux solutions de nettoyage agressives
- En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
Spécification
Spécification
| Précision | plusmn; 0,01 ml |
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | ISO 648, DIN 12691, certificat d’étalonnage |
| Classe | AS |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Quantité | 2/boîte |
| Tolérance | plusmn; 0,01 ml |
| Couleur | Orange |
| Afficher plus |