Learn More
Pipettes en verre de classe AS à un repère MBL™ avec certification
En verre sodocalcique avec buses usinées pour garantir une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects. Les pipettes en verre classe AS MBL™ à un seul trait avec certification portent des inscriptions ambrées indélébiles incrustées dans le verre pour résister aux solutions de nettoyage agressives.
Marque: MBL PRA748ASWC
21.41 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
En verre sodocalcique avec buses usinées pour garantir une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects.Les pipettes en verre classe AS MBL™ à un seul trait avec certification portent des inscriptions ambrées indélébiles incrustées dans le verre pour résister aux solutions de nettoyage agressives.
- Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12691
- Étalonnées pour une distribution avec un délait d’attente de +5 s
- Chaque pipette est codée avec un numéro de série individuel
- Fournie avec un certificat d’étalonnage qui permet une traçabilité conforme aux normes nationales
- Les marquages en coloration ambrée permanente sont incrustés dans le verre afin de garantir une résistance optimale aux solutions de nettoyage agressives
- En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
plusmn; 0,03 ml | |
ISO 648, DIN 12691, certificat d’étalonnage | |
Verre sodocalcique | |
Ambré | |
plusmn; 0,03 ml | |
15 ml |
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
2/boîte | |
Vert | |
Pipette à poire |