Learn More
Tige d’agitation à double extrémité en verre borosilicaté MBL™
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
300 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- En verre borosilicaté
- Avec extrémités en bouton et en spatule arrondies
- Extrémité en forme de bouton utile pour broyer la poudre agglomérée et les solides
- Extrémité en forme de spatule pour la circulation des sédiments lors de l’agitation
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Applications d’agitation générales |
| Comprend | Extrémités en boutons et en spatules arrondies |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 10/boîte |