Learn More
Ohaus™ Analyseur d’humidité MB90
Mesure la teneur en humidité avec une précision et une efficacité accrues.
Marque:  Ohaus™ 30241168
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 7.25400kg
Code produit. 15545029
  • 3380.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 05-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
ulliAnalysez facilement des échantillons de matériaux spécifiques et déterminez la température de séchage optimale/liliLa bibliothèque de 100 méthodes accélère les tests/liliStockez jusqu’à 1000 résultats pour toutes les méthodes d’analyse statistique/liliConfigurez et verrouillez les paramètres de température et de méthodes à l’aide de l’accès administrateur/liliIl est doté d’un écran tactile large et lumineux et d’une navigation intuitive dans les menus pour une analyse rapide et précise de l’humidité/liliTechnologie de chauffage halogène infrarouge rapide/liliSéchage uniforme pour des résultats précis et reproductibles/liliFlexible et puissant/liliComprend un support pour bac et des pièces amovibles pour une maintenance pratique/li/ul
Certifications
Homologué CE, UL, homologué CSA et homologué FCC
Spécification
Spécification
MB90
0,18% (échantillon de 3 g), 0,02% (échantillon de 10 g)
355,00 x 211,00 x 180,000 mm
0,01 % / 0,001 g
Hôte USB x 2 périphériques USB RS232
Analyseur d’humidité, MB90-EU
7,09 in
Humidité : 0,01 % à 100 %
355,00 mm
5,230 kg
40°C à 200°C
8,31 in
RS232, périphérique USB, hôte USB
90 mm
120/240 VCA 50/60 Hz
Écran tactile pleine couleur 4,3 po WQVGA
355,00 mm
50/60 Hz
180,000 mm
13,98 in
11,530 lb
0,500 g à 120,000 g
120 ou 240 VCA
211,00 mm