Learn More
Epredia™ Lame de microtome jetable à profil bas MB22 Premier
Code produit. 12647896 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Profile:
Bas
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12647896
Marque: Epredia™ 3050822
Choisissez la lame de microtome jetable à profil bas Epredia™ MB22 Premier pour les applications nécessitant des coupes extrêmement fines et de grande qualité.
Choisissez la lame de microtome jetable à profil bas Thermo Scientific™ MB22 Premier pour les applications nécessitant des coupes extrêmement fines et de grande qualité comme les cryostats, les biopsies rénales et les ganglions lymphatiques.
  • Profil bas
  • Durabilité accrue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lame à profil bas
Profile Bas
À utiliser avec (application) Conçu avec un angle plus élevé qui permet aux utilisateurs d’effectuer des coupes plus fines
Jetable Oui
Angle de coupe 22°
Épaisseur (impériale) 0,01 in
Épaisseur (métrique) 0,25 mm