Learn More
Axygen™ Microtubes MaxyClear Snaplock, 0,60 ml
GREENER_CHOICE
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation. Les microtubes Axygen™ MaxyClear Snaplock de 0,60 ml offrent une excellente visibilité et disposent d’un bouchon perçable pour seringue. Disponibilité dans une grande variété de couleurs. Disponibilité en version stérile et Maxymum Recovery™.
Marque:  Axygen™ MCT-060-R
Code produit. 11321954
  • 48.55€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les microtubes à centrifuger Axygen MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. La surface Axygen Maxymum Recovery™ et les options stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est doté d’un orifice de perçage au centre du bouchon. Des microtubes à centrifuger sans bouchons sont disponibles pour certaines tailles.
  • Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • La force G maximale est de 14 000 FCR.
  • Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Couleur - Spectre : 2 boîtes de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune).
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchon à clipser
Polypropylène
0,6 ml
Polypropylène
1000/Bte
Non stérile
14000xG
Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Autoclavable
Rouge
0,1 ml
1000 tubes/boîte, 10 sachets/boîte
Oui
0,1 à 0,6 ml
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Axygen™ Microtubes MaxyClear Snaplock, 0,60 ml > Rouge ; homopolymère ; en vrac ; 0,6 ml ; standard