Learn More
Thermo Scientific™ Pince universelle pour agitateur MaxQ™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Combinez et associez les pinces universelles pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™, disponibles dans de nombreuses tailles différentes, pour répondre aux besoins de chacun dans le laboratoire. Compatibles avec les plateformes d’agitateurs MaxQ.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universal clamps to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms.
- Adhesive mats can be cut to any desired size
- Suitable for use with containers with a wide, flat base, such as flasks, media bottles, microplates, petri dishes, and beakers
- Low adhesion mats are transparent and are suitable for all vessels up to a maximum of 200 rpm
- High adhesion mats are black opaque and are suitable for all vessels up to a maximum of 400 rpm
- The rolling applicator tool is designed to help press down the adhesive mats to the platform
The maximum speed depends on the type of vessel, as distinguished by size, shape, bottom shape, material, surface roughness and cleanliness. You must evaluate these parameters to determine the optimum choice of mat for your application before using the shaker. Additional guidelines on cleaning, installation, and use can be found in the Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Series Instruction Manual.
Spécification
Spécification
| Capacité | Flacon carré de 1 000 ml pour milieu de culture |
| Type de produit | Pince à flacon de culture |
| Dimensions (L x l x H) | 118 x 118 x 117 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs Solaris à température contrôlée et à l’air libre, agitateurs MaxQ 6000, agitateurs MaxQ 416 HP |