Learn More
Thermo Scientific™ Pince universelle pour agitateur MaxQ™
Code produit. 10549912 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Applicateur de tapis adhésif
Kit de pinces à flacons
Pince à flacons
Pince pour entonnoir de séparation
Pince pour microplaque/plaque à puits profonds
Pince pour récipient
Pince réglable en hauteur simple
Pince réglable à double hauteur
Pince à flacon de culture
Capacité:
Entonnoir
Flacon Erlenmeyer 1 L
Flacon Erlenmeyer 2 L
Flacon Erlenmeyer 5 l
Flacon Erlenmeyer de 10 ml
Flacon Erlenmeyer de 125 ml
Flacon Erlenmeyer de 250 ml
Flacon Erlenmeyer de 25 ml
Flacon Erlenmeyer de 300 ml
Flacon Erlenmeyer de 4 l
Flacon Erlenmeyer de 500 ml
Flacon Erlenmeyer de 50 ml
Flacon Fernbach de 2 800 ml
Flacon carré de 125 ml pour milieu de culture
Flacon carré de 1 000 ml pour milieu de culture
Flacon carré de 250 ml pour milieu de culture
Flacon carré de 500 ml pour milieu de culture
Flacon de culture compact de 2 500 ml
Flacons
Microplaque/Plaque à puits profonds
Récipient
Récipient unique
Récipients
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000
Agitateurs Solaris à température contrôlée et à l’air libre, agitateurs MaxQ 6000, agitateurs MaxQ 416 HP
Plateforme d’agitation MaxQ™
Plateformes d’agitation MaxQ
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10549912
Marque: Thermo Scientific™ 30152BI
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinez et associez ces pinces, tapis et rack pour plateforme d’agitation, disponibles dans de nombreuses tailles différentes, pour répondre à tous les besoins du laboratoire.
Combinez et associez les pinces universelles pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™, disponibles dans de nombreuses tailles différentes, pour répondre aux besoins de chacun dans le laboratoire. Compatibles avec les plateformes d’agitateurs MaxQ.
Les pinces sont vendues séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Flacon Erlenmeyer de 50 ml
Type de produit Pince à flacons
À utiliser avec (équipement) Plateformes d’agitation MaxQ