Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase Taq à démarrage à chaud Maxima
Améliorez la spécificité, la sensibilité et le rendement de l’amplification de l’ADN grâce à cette ADN polymérase à démarrage à chaud.
Marque:  Thermo Scientific™ EP0603
Code produit. 10763721
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’ADN polymérase Taq Maxima Hot Start est une ADN polymérase Taq recombinante chimiquement modifiée. L’enzyme est inactive à température ambiante, ce qui permet d’éviter l’extension d’amorces hybridées non spécifiquement ou de dimères d’amorces, et procure une plus grande spécificité de l’amplification de l’ADN. L’activité fonctionnelle de l’enzyme est rétablie pendant une courte incubation de 4 minutes à 95°C. L’enzyme activée maintient la même fonctionnalité que l’ADN polymérase Taq. L’ADN polymérase Taq Maxima Hot Start est également disponible dans un format de Master Mix.
Points clés
  • Durée d'activation de quatre minutes
  • Spécificité et sensibilité PCR élevées
  • Préparation de la PCR à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 x 1.25mL of 10X Hot Start PCR Buffer, 10 x 1.25mL of 25mM MgCl2
Maxima™ Hot Start™ Taq DNA Polymerase
1000U
Cloning