Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase Taq à démarrage à chaud Maxima
Améliorez la spécificité, la sensibilité et le rendement de l’amplification de l’ADN grâce à cette ADN polymérase à démarrage à chaud.
Brand: Thermo Scientific™ EP0601
Description
L’ADN polymérase Taq Maxima Hot Start est une ADN polymérase Taq recombinante chimiquement modifiée. L’enzyme est inactive à température ambiante, ce qui permet d’éviter l’extension d’amorces hybridées non spécifiquement ou de dimères d’amorces, et procure une plus grande spécificité de l’amplification de l’ADN. L’activité fonctionnelle de l’enzyme est rétablie pendant une courte incubation de 4 minutes à 95°C. L’enzyme activée maintient la même fonctionnalité que l’ADN polymérase Taq. L’ADN polymérase Taq Maxima Hot Start est également disponible dans un format de Master Mix.
Points clés
- Durée d'activation de quatre minutes
- Spécificité et sensibilité PCR élevées
- Préparation de la PCR à température ambiante.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.