Learn More
Fisherbrand™ Logiciel MaxiThermal
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Software Type:
MaxiThermal
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Interface USB 1.1 standard
Le logiciel MaxiThermal permet aux utilisateurs d’afficher 8 différentes traces simultanément, de transférer des informations enregistrées dans des enregistreurs de données vers un ordinateur et de visualiser, imprimer et générer un rapport des données de mesure. Pour les enregistreurs de données USB.
- Les représentations graphiques sont un tracé X – Y simple du temps par rapport à la température avec un zoom illimité, l’affichage des points de données de température sur le graphique, l’affichage du temps écoulé total ou du temps exact d’enregistrement
- Le graphique et tous les points de données (date, heure et température) peuvent être imprimés, ainsi que la possibilité d’ajouter une note utilisateur au fichier pour y inclure les informations pertinentes à ce tracé particulier
- Possibilité d’afficher des données numériques dans une fenêtre d’écran et les données peuvent être exportées sous forme de fichier CSV pour une utilisation dans d’autres logiciels
- Rapport d’informations récapitulatives indiquant les informations spécifiques sur l’enregistreur, le temps de début et d’arrêt, la durée de l’enregistrement, l’intervalle de mesure, les températures les plus élevées, les plus basses et moyennes, ainsi que les informations sur les alarmes élevées et faibles
- Les données de l’enregistreur sont facilement téléchargées sur votre PC via une interface USB 1.1 standard
- Compatible avec Windows 98. NT, 2000, ME, XP, Vista et Windows 7 et 8
Spécification
Spécification
| Type | Logiciel pour enregistreur de données |
| Type d’affichage | No Display |
| Software Type | MaxiThermal |
| Comprend | MaxiThermal Software CD |
| À utiliser avec (application) | Affichage et transfert de données enregistrées des enregistreurs vers l’ordinateur |
| À utiliser avec (équipement) | Thermomètres Logger-Trac pour enregistreur de données Traceable Fisherbrand |