Learn More
Thermo Scientific™ Diluant Maximum recovery
Profitez d’une récupération maximale des microorganismes durant la dilution grâce à ce diluant à la fois protecteur et isotonique.
40.30€ - 75.35€
Spécification
Couleur | Incolore, transparent |
---|---|
Contenu et stockage | 2 à 25°C |
Description | Diluant Maximum recovery |
Origine de la fabrication | UK |
Type de produit | Gélose |
Code produit | Marque | Poids plein | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids plein | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12623428
|
Thermo Scientific™
BO0348V |
500,0 g + 1,5 g |
75.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12776949
|
Thermo Scientific™
BO0348Z |
90,0 g + 1,5 g |
40.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Profitez d’une récupération maximale des microorganismes durant la dilution grâce à ce diluant Maximum Recovery Thermo Scientific™ Oxoid™ à la fois protecteur et isotonique.
La présence de peptone dans le diluant permet d’obtenir le nombre d’organismes viables afin de garantir la réalisation de procédures quantitatives précises.La force isotonique du diluant assure la récupération des organismes d’origine diverse qui peuvent être vulnérables dans de l’eau distillée ou dans des suspensions aqueuses.La faible concentration de peptones dans le diluant réduit d’au moins 45 minutes la durée de la multiplication des organismes dans l’échantillon au cours de l’étape de dilution1,2
Préservez la viabilité des organismes au cours du processus de dilution avec le diluant maximum recovery à faibles niveaux de peptone.
- Permet de réaliser des procédures quantitatives précises avec une réduction minimale du nombre d’organismes viables.
- Réduit d’au moins une heure la durée de multiplication des organismes au sein de l’échantillon lors de la phase de dilution.
- Prêt à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Incolore, transparent | |
Diluant Maximum recovery | |
Gélose |
2 à 25°C | |
UK |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 52 semaines