Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptase inverse Maxima (200 U/μl)
Augmentez les taux de synthèse grâce à la transciptase inverse MaximaTM Thermo ScientificTM, une enzyme avancée développée par l’évolution in vitro de la RT M-MuLV.
79.50€ - 810.00€
Spécification
Concentration 200 U / μl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10869200
Afficher les documents
Thermo Scientific™
EP0742
10 000 unités
259.00€
10000 unités
10420100
Afficher les documents
Thermo Scientific™
EP0743
4 x 10 000 unités
810.00€
2000 unités
10899010
Afficher les documents
Thermo Scientific™
EP0741
2 000 unités
79.50€
2000 unités
Description
Description
La transcriptase inverse (RT) Maxima a été développée par évolution in vitro de la RT M-MuLV. L’enzyme possède une activité polymérase ARN et ADN dépendante, ainsi qu’une activité RNase H. Cette enzyme issue du génie génétique offre une thermostabilité et une robustesse considérablement améliorées, ainsi que des taux de synthèse accrus par rapport à la RT M-MuLV de type primitive.
La transcriptase inverse Maxima permet une synthèse reproductible de l’ADNc à partir d’un large éventail de quantités d’ARN total d’entrée (de 1 pg à 5 μg) à des températures élevées (50 à 65°C), ce qui fait de cette enzyme un outil idéal pour la RT-qPCR en deux étapes (voir les données à l’appui).
En raison de sa haute thermostabilité, l’enzyme Maxima maintient une pleine activité pendant toute la réaction de transcription inverse, génère les rendements d’ADNc les plus élevés et est même capable de synthétiser de très longs produits de transcription d’ARN jusqu’à 20 kb (voir les données à l’appui). La température de la réaction peut être augmentée jusqu’à 65°C pour une transcription efficace des régions d’ARN présentant un degré élevé de structure secondaire ou pour améliorer la spécificité à l’aide d’amorces spécifiques de certains gènes. En raison de son taux de synthèse accru, la réaction de transcriptase inverse peut être réalisée en 15 à 30 min.
Points clés
  • Hauts rendements d’ADNc de pleine longueur jusqu’à 20 kb
  • Actif jusqu’à 65°C.
  • Thermostable : actif à 90 % après incubation à 50°C pendant 60 minutes
  • Haute sensibilité : synthèse d’ADNc reproductible à partir d’une large gamme de quantités d’ARN total (1 pg à 5 µg)
  • Efficace : synthèse d’ADNc complète en 15 à 30 minutes
  • Incorpore des nucléotides modifiés
Spécification
Spécification
200 U / μl
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Transcriptase inverse Maxima (200 U/μl)