Learn More
Thermo Scientific™ Kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima H Minus
Code produit. p-4526936 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Comprend:
Kit only
Kit with dsDNase
Nbre de réactions:
100 réactions
20 réactions
Conditionnement:
100 réactions
20 réactions
Code produit. 10338179
Marque: Thermo Scientific™ K1651
Synthétisez des ADNc d’une longueur allant jusqu’à 20 kb à des températures élevées (jusqu’à 65°C) avec ce système complet pour une synthèse hautement efficace d’ADNc premier brin.
Le kit de synthèse d’ADNc de premier brin Maxima H Minus† est un système complet permettant la synthèse très efficace de l’ADNc premier brin. Ce kit utilise la transcriptase inverse (RT) Maxima H Minus, qui est une enzyme avancée obtenue par évolution in vitro de la M-MuLV RT. L’enzyme présente la thermostabilité la plus importante parmi les dérivés de la M-MuLV RT et est dénuée de l’activité RNase H. Le kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima H Minus permet la synthèse d’ADNc d’une longueur allant jusqu’à 20 kb à des températures élevées (jusqu’à 65°C), supplantant les capacités d’autres systèmes à produire de l’ADNc pleine longueur. En raison des taux de synthèse accrus, la réaction peut être effectuée en 30 minutes.
Le nouveau kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima H Minus avec DNasedb offre un flux de travail considérablement simplifié qui combine l’élimination de l’ADN génomique et la synthèse d’ADNc en une procédure à un tube. Le kit contient une nouvelle DNase spécifique double brin (DNasedb) conçue pour éliminer l’ADN génomique contaminant des préparations d’ARN en 2 minutes sans nuire à la qualité ou à la quantité d’ARN. L’activité de la DNasedb hautement spécifique vers l’ADN double brin garantit que l’ADN simple brin (tel que l’ADNc et les amorces) n’est pas clivé et que l’ARN traité par la DNasedb peut être directement ajouté à la transcription inverse.
Points clés
  • Étape d’élimination de l’ADN génomique intégrée
  • Augmentation des températures de réaction : l’ADNc premier brin peut être synthétisé dans la plage de températures de 42 à 65°C
  • Rendements élevés de synthèse d’ADNc premier brin pleine longueur : avec des modèles d’ARN jusqu’à 20 kb
  • Amorçage flexible : oligo(dT)18, hexamère aléatoire ou amorces spécifiques aux gènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Mélange enzymatique H Minus Maxima
• Amorces Oligo(dT)18 et d’hexamères aléatoires
• Tampon RT 5X
• Mélange dNTP
• Eau exempte de nucléase
Conserver à –20°C.
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 30 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C à 55°C
Quantité Each
Transcriptase inverse Maxima H Minus
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Neige carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 20 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 20 kb
Matériau de départ ARN
Comprend Kit only