Learn More
Thermo Scientific™ Kit de synthèse de l’ADNc premier brin Maxima pour la RT-qPCR
Code produit. p-4526939 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Comprend:
Kit only
Kit with dsDNase
Nbre de réactions:
200 réactions
50 réactions
Conditionnement:
200 réactions
50 réactions
Code produit. 10282650
Marque: Thermo Scientific™ K1641
Gagnez du temps et réduisez les erreurs de pipetage avec les composés prémélangés de ce système complet pour une synthèse efficace de l’ADNc du premier brin.
Le kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima pour la RT-qPCR est un système pratique optimisé pour la synthèse d’ADNc dans les applications de RT-PCR quantitatives (RT-qPCR) en deux étapes. Le kit utilise la transcriptase inverse (RT) Maxima, une enzyme avancée dérivée par évolution in vitro de la RT M-MuLV. L’enzyme présente une grande thermostabilité, une robustesse et un taux de synthèse d’ADNc plus élevé par rapport à la RT M-MuLV de type sauvage.
Ce kit utilise la transcriptase inverse Maxima, une enzyme élaborée obtenue par évolution in-vitro de la RT M-MuLV. L’enzyme présente une grande thermostabilité, une robustesse et un taux de synthèse d’ADNc plus élevé par rapport à la RT M-MuLV de type sauvage. Ce kit contient le mélange enzymatique Maxima, le mélange réactionnel 5X et de l’eau, exempte de nucléase. Le mélange enzymatique Maxima contient la transcriptase inverse Maxima et l’inhibiteur d’ARNase RiboLock. L’inhibiteur recombinant d’ARNase RiboLock protège efficacement les modèles d’ARN contre la dégradation par les RNases A, B et C à des températures jusqu’à 55°C maximum. Le mélange réactionnel 5X contient les composants de la réaction restants : tampon de réaction, dNTP, oligo (dT)18 et amorces hexamères aléatoires. De l’eau exempte de nucléase est fournie pour la préparation de la réaction et la dilution des échantillons d’ARN. L’absence d’endo-, d’exodésoxyribonucléases, de ribonucléases et de phosphatases a été confirmée par des tests de qualité appropriés.
  • Synthèse sensible et reproductible de l’ADNc à partir d’un large éventail de quantités d’ARN total (1 pg à 5 μg)
  • Taux de synthèse accru : synthèse complète de l’ADNc en 15 minutes
  • Température de réaction améliorée : jusqu’à 60°C
  • Format pratique : solutions pré-mélangées à utiliser dans les RT-qPCR
Recommandées dans les cas suivants :
RT-qPCR en deux étapes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Mélange enzymatique Maxima
• Reaction Mix 5X
• Eau exempte de nucléase
Conserver à –20°C.
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 30 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C à 55°C
Quantité Each
Transcriptase inverse Maxima
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Neige carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 20 kb
Matériau de départ ARN
Comprend Kit only