Learn More
3M™ Lunettes de sécurité Maxim™ DX
Code produit. 15789787
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Clear
Shade 3
Shade 5
Couleur de la monture:
Bleu, gris
Noir, gris
Les lunettes de sécurité 3M™ Maxim™ DX offrent une couverture oculaire supérieure et un pont de nez souple et universel avec protecteur frontal rembourré pour un confort et une absorption des chocs supplémentaires.
  • Lunettes de sécurité avec verre asphérique pour une vision pure à 180° et une couverture oculaire supérieure
  • Le revêtement DX offre une meilleure protection anti-rayures et anti-buée
  • Lunettes avec canal de ventilation dans le verre pour minimiser la buée
  • La conception offre une excellente couverture et un bon champ de vision
  • Plaquettes de nez pliables et réglables et protège-sourcils “doux au toucherˮ
  • Longueurs de branche ajustables et réglages pantoscopiques (angles)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166: EN 169
Type de lentille DX
Teinte de la lentille Shade 5
Type de produit Safety glasses
À utiliser avec (application) Structure
Couleur de la monture Noir, gris
Lens Material Polycarbonate