Learn More
3M™ Lunettes de sécurité Maxim™ DX
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Clear
Shade 3
Shade 5
Couleur de la monture:
Bleu, gris
Noir, gris
Description
- Lunettes de sécurité avec verre asphérique pour une vision pure à 180° et une couverture oculaire supérieure
- Le revêtement DX offre une meilleure protection anti-rayures et anti-buée
- Lunettes avec canal de ventilation dans le verre pour minimiser la buée
- La conception offre une excellente couverture et un bon champ de vision
- Plaquettes de nez pliables et réglables et protège-sourcils “doux au toucherˮ
- Longueurs de branche ajustables et réglages pantoscopiques (angles)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166: EN 169 |
Type de lentille | DX |
Teinte de la lentille | Shade 3 |
Type de produit | Safety glasses |
À utiliser avec (application) | Structure |
Couleur de la monture | Noir, gris |
Lens Material | Polycarbonate |