Learn More
Sampling Systems™ MaxiCorer
Possède une longue lame incurvée idéale pour les poudres et les granulés ainsi que pour les matériaux semi-solides tels que le fromage et la graisse épaisse. L’échantillonneur MaxiCorer Sampling Systems™ peut être utilisé comme échantillonneur ou pour distribuer de petites quantités de produit.
Marque:  Sampling Systems™ 7010A-01
Code produit. 15839391
  • 92.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inoxydable 316L
  • Finition vernie brillante de haute qualité
  • Surface lisse
  • Faites pivoter la poignée lorsque l’échantillonneur est poussé dans le produit pour couper un échantillon
  • Retirez l’échantillonneur pour extraire l’échantillon
Spécification
Spécification
Carottier
Autoclavable
25 mm
100 mm
Acier inoxydable (316L)
Longueur de la lame 200 mm
300 mm global