Learn More
Honeywell™ Recharge LS-400 de bouchons d’oreille à usage unique Max
Click to view available options
Orange, 200paires/boîte
Description
- Mousse souple pour plus de confort et de performance
- Conception en forme de cloche pour un confort d’oreille maximal sans pour autant ressortir du canal de l’oreille, plus facile à insérer
- La surface lisse et résistante aux salissures empêche la saleté ou d’autres substances de s’accumuler sur la peau ou de pénétrer dans le conduit auditif
- Idéaux pour les travailleurs qui ont besoin de bloquer les bruits forts et exigent la meilleure protection et le meilleur confort disponibles dans un bouchon d’oreille
- Bouchons d’oreilles en polyuréthane les plus utilisés en Europe
- Performances de blocage du bruit supérieures dans un bouchon d’oreille à usage unique
- La forme profilée améliorée est plus facile à insérer et reste en place confortablement pendant de longues durées de port
Spécification
Spécification
Couleur | Orange |
Certifications / conformité (Europe) | EPI catégorie PPE : 2, AQ : ISO 9001/2000, Certificat EC : 1219 Attestation CE : 04.03.66 |
Paires par paquet | 200 paires/boîte |
Taux de réduction sonore (NRR) | Rapport signal sur bruit : 37 dB |
Plug Shape | Cloche |
Type de produit | Recharge de distributeur de bouchons d’oreille à usage unique |
Jetable | Oui |
Matériau | Polyuréthane |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Recharge LS-400 de bouchons d’oreille à usage unique Max >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu