Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes jetables Matrix™ WellMate
Cassttes jetables Thermo Scientific™, pour une utilisation avec le Matrix WellMate.
Marque: Thermo Scientific™ 201-30001
1241.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Cassttes jetables Thermo Scientific™, pour une utilisation avec le Matrix WellMate.
Compatibles avec le Matrix WellMate, ces cassettes préstérilisées peuvent être rapidement et aisément remplacées, éliminant tout besoin de maintenance ou d'étalonnage.
Caractéristiques :
- Tubulure jetable, irradiée et pré-étalonnée
- Embout à alésage standard : pour les volumes supérieurs à 20 μL et le remplissage de plaque de 6 à 96 puits.
- Embout à petit alésage : pour les applications à volume inférieur (1,0 μL et plus)
- Acier inoxydable, revêtu de PTFE : pour les liquides visqueux, la distribution en plaques de 6 à 384 puits, et plaques à profil bas
Inclut :
5 cassettes par boîte
Compatibles avec :
Unité de base WellMate
Spécification
Cartouches de tubulures jetables | |
PTFE | |
5/Carton |
Cassettes ; Calibre standard | |
> 20 μl |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.