Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Matrix™ TallTip™, 250, longues, sur rack, stériles
Allez plus loin avec les pointes de pipettes allongées Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™ qui permettent d’accéder au fond des tubes à essai, des bouteilles et des flacons.
49.47€ - 132.84€
Spécification
Filtré Sans filtre
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (équipement) Adaptation universelle
Gamme de produits Matrice TallTip
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Volume (métrique) Stérilité Type de pointe Format Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Stérilité Type de pointe Format Prix Quantité et disponibilité  
10690214
Afficher les documents
Thermo Scientific™
7080
300 μl Non stérile Version longue En vrac N/A N/A N/A
10642114
Afficher les documents
Thermo Scientific™
7151
250 μl Non stérile Universal Rack, 10 x 96 N/A N/A N/A
10465783
Afficher les documents
Thermo Scientific™
7250
250 μl Non stérile Version longue En vrac N/A N/A N/A
10511335
Afficher les documents
Thermo Scientific™
7280
250 μl Non stérile Version longue Emballé N/A N/A N/A
10029892
Afficher les documents
Thermo Scientific™
7281
250 μl Non stérile Version longue Rack, 10 x 96 N/A N/A N/A
10436163
Afficher les documents
Thermo Scientific™
7631
30 μl Non stérile Version longue Rack, 10 x 96 N/A N/A N/A
10767314
Afficher les documents
Thermo Scientific™
7632
30 μl Stérile Version longue Rack, 10 x 96 N/A N/A N/A
Description
Description
Maximisez la portée grâce aux cônes de pipette Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™, qui permettent d’accéder au fond des tubes à essai, des flacons de réactifs et autres récipients sans que le corps de la pipette ne touche les parois du tube. L’extrémité étroite et non biseautée des cônes fournit une meilleure précision en prévenant le contact avec les parois des récipients.
Avantages :
  • Prévention de la contamination croisée provenant des parois des récipients
  • Permet l’utilisation de cônes de grandes capacités dans des petits espaces résultant en un déplacement de liquide moindre
  • Longueur maximale de 102 mm offrant un accès sûr au fond des tubes à essais de 100 mm
  • Rack Thermo Scientific™ Flo-Thru™ qui réduit le vacillement des cônes et améliore le flux d’air pendant la stérilisation par autoclavage
  • Modèle universel, convenant à la plupart des marques principales de pipettes
Caractéristiques des cônes pour pipettes Matrix
  • Des bagues de serrage sur les cônes garantissant une étanchéité fiable sans avoir à marteler les cônes sur la pipette
  • Fabrication dans des moules ultra lisses et procédures de maintenance rigoureuses garantissant une faible rétention de liquide sans traitement spécial ni additifs
  • Anneaux de stabilisation dans les racks qui maintiennent les cônes en place une fois sur la pipette
  • Rack rigide garantissant l’assise régulière et stable des cônes
  • Fonctions de ventilation dans le rack garantissant le bon flux d’air chaud pendant la stérilisation en autoclave et réduisant la condensation sur les cônes
  • Couvercle à charnière empêchant le contact du couvercle stérile avec la paillasse du laboratoire
  • Encoche pour les doigts sur les racks facilitant le retrait ou l’insertion des plateaux de recharge
  • Sachets à ouverture facile qui simplifient l’ouverture de chaque rack stérile conditionné individuellement
  • Racks bien étiquetés simplifiant l’archivage, l’identification des cônes et le réapprovisionnement
  • Sensible à l’environnement, la taille réduite des racks réduit le volume des déchets
  • Racks utilisant un matériau recyclé et portant les symboles appropriés pour faciliter les initiatives de recyclage
Spécification
Spécification
Sans filtre
Autoclavable
Adaptation universelle
Matrice TallTip
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Matrix™ TallTip™, 250, longues, sur rack, stériles